Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
7.34 € - 634.16 €
Produkte 11
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Aufnahmevermögen VialCapacity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Aufnahmevermögen VialCapacity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15853600
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
189387
Faserplatten -Box Papptrennvorrichtung Boxen
8.24 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11804550
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000013
CryoPlus Racks Papptrennvorrichtung Boxen
7.74 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10222240
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000014
2 Fläschchen Hartfaserkarton-Boxen Kryogene Boxen
7.34 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15162784
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000015
4 Flaschen Hartfaserkarton-Boxen Boxen
7.64 €
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10465245
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000174
Kryoboxen Papptrennvorrichtung Boxen
8.24 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781569
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000181
Kryoboxen Papptrennvorrichtung Boxen
25.53 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10752454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000189
CryoPlus 1,2,3,4 Hartfaserkarton-Boxen Boxen
7.64 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4000193
CryoPlus 1,2,3,4 Hartfaserkarton-Boxen Boxen
25.23 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15126443
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000195
CryoPlus 1,2,3,4 Hartfaserkarton-Boxen Boxen
25.02 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11814550
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000238
CryoPlus 1,2,3,4 Edelstahl, PVDF Boxen
34.07 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11839700
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4000260
CryoPlus 1,2,3,4 Gestell, vertikal; flüssige Phase Boxen
634.16 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Kryoboxen aus Karton
  • Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
  • Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
  • Quadratisch (2 oder 4 ml)
  • Dreieckig (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Zellteiler enthalten
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoboxen