Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Marke:  Thermo Scientific™ 4000014
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10222240
  • 7.34 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Für Kartons
  • Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Für Polycarbonat-Boxen
  • Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Für Edelstahl-Boxen†
  • Quadratisch (2 oder 4 ml)
  • Dreieckig (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Zellteiler enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 ml mit 100-Zellteiler
7,06 cu. ft.
2 Fläschchen
Hartfaserkarton-Boxen
2 mL
Kryogene Boxen