Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Fläschchen
4 Flaschen
CryoPlus 1,2,3,4
CryoPlus Racks
Faserplatten -Box
Kryoboxen
Typ:
Edelstahl, PVDF
Gestell, vertikal; flüssige Phase
Hartfaserkarton-Boxen
Papptrennvorrichtung
Aufnahmevermögen:
Boxen
Kryogene Boxen
Fläschchenkapazität:
25
40
81
100
300
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Für Kartons
- Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
- Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
- Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Für Polycarbonat-Boxen
- Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
- Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Für Edelstahl-Boxen†
- Quadratisch (2 oder 4 ml)
- Dreieckig (2 ml)
Spécification
Spécification
| Typ | Gestell, vertikal; flüssige Phase |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,06 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Fläschchenkapazität | 300 |
| Aufnahmevermögen | Boxen |
| Fassungsvermögen des Gestells | 12 Boxen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu