Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Fläschchen
4 Flaschen
CryoPlus 1,2,3,4
CryoPlus Racks
Faserplatten -Box
Kryoboxen
Typ:
Edelstahl, PVDF
Gestell, vertikal; flüssige Phase
Hartfaserkarton-Boxen
Papptrennvorrichtung
Aufnahmevermögen:
Boxen
Kryogene Boxen
Fläschchenkapazität:
25
40
81
100
300
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Kryoboxen aus Karton
- Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
- Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
- Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
- Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
- Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
- Quadratisch (2 oder 4 ml)
- Dreieckig (2 ml)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hartfaserkarton-Boxen |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 Flaschen |
| Fläschchenkapazität | 100 |
| Aufnahmevermögen | Boxen |