Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Artikelnummer. 10752454 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Fläschchen
4 Flaschen
CryoPlus 1,2,3,4
CryoPlus Racks
Faserplatten -Box
Kryoboxen
Typ:
Edelstahl, PVDF
Gestell, vertikal; flüssige Phase
Hartfaserkarton-Boxen
Papptrennvorrichtung
Aufnahmevermögen:
Boxen
Kryogene Boxen
Fläschchenkapazität:
25
40
81
100
300
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10752454
Marke: Thermo Scientific™ 4000189
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Kryoboxen aus Karton
  • Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
  • Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
  • Quadratisch (2 oder 4 ml)
  • Dreieckig (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Zellteiler enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hartfaserkarton-Boxen
Kapazität (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoPlus 1,2,3,4
Enthält 40-cell Divider
Außenlänge (angloamerikanisch) 2 in.
Fläschchenkapazität 40
Aufnahmevermögen Boxen