Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Marke:  Thermo Scientific™ 189387
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15853600
  • 8.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Kryoboxen aus Karton
  • Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
  • Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
  • Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
  • Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
  • Quadratisch (2 oder 4 ml)
  • Dreieckig (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Zellteiler enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Divider , Karton, 25 -Zellen-
5 mL
Boxen
Papptrennvorrichtung
Faserplatten -Box