Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Marke: Thermo Scientific™ 4000013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung
Optimierung der Lagerkapazität mit Thermo Scientific Kryoboxen.
Kryoboxen aus Karton
- Vertikal (2 ml mit 100 Unterteilungen)
- Quadratisch (2, 4 oder 5 ml mit 100 Unterteilungen)
- Dreieckig (2, 4 oder 5 ml mit 81 Unterteilungen)
Boxen aus Polycarbonat
- Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen)
- Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Unterteilungen; 4 ml mit 81 Unterteilungen)
Edelstahl-Boxen†
- Quadratisch (2 oder 4 ml)
- Dreieckig (2 ml)
Spezifikation
Divider , Karton, 100 -Zellen- | |
5 mL | |
Boxen |
Papptrennvorrichtung | |
CryoPlus Racks |