Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Bördelrand, Klarglas
Glasfläschchen mit Bördelrand und Bördelverschluss zur Aufbewahrung von Stoffen. Durchsichtige N20-Fläschchen mit Bördelrand sind in verschiedenen Größen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 20 09 0289
73.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glas li>Transparent
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
50 mL | |
101 mm | |
ND20 |
31 mm | |
50 ml | |
Klemme | |
1500 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30