Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Klarglas
36.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Langer Hals
- Glas
- Klar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
20 mL | |
75,5 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
20.9 ml | |
Klemme | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 | |
Nein |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Klarglas > Abgerundeter Boden, langer Hals, 20 ml, Höhe 75,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur