Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas
31.24 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
5 ml | |
100 | |
ND20 |
22 mm | |
9.4 ml | |
Abgeschrägte Bördelverbindung | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |