Learn More
Spex CertiPrep™ X3 Nesting Tray Set Used to stack titre plates in
Auf den Tabletts stehen die Proben während des Mahlvorgangs sicher
Marke:  Spex CertiPrep™ 2189T
Artikelnummer. 15136705
  • 102.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ein Satz von drei stapelbaren Tablettplatten, mit denen die Titerplatten sicher gehalten und vertikal auf der 2189 verstellbaren Klemme gestapelt werden können, wenn sie mit dem SPEX SamplePrep GenoGrinder2010 Homogenisator verwendet werden.
  • Die stapelbaren Tablettplatten halten bis zu sechs Deepwell-Titerplatten sicher vertikal in der 2189 verstellbaren Klemme
  • Auf den Tabletts stehen die Proben während des Mahlvorgangs sicher
  • Das Set besteht aus zwei stapelbaren Mittelfächern und einem Bodenfach
Spezifikation
Spezifikation
Schachtelbares Tablett-Set
1 Packungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Spex CertiPrep™ X3 Nesting Tray Set Used to stack titre plates in > Produkttyp:Schachtelbares Tablett-Set