Learn More
Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0356
7.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10326042
  • 18.55 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Klemme
< 100 μl
Flachboden
100
Nein
11.6 mm
2 ml
Nein
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND11
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand > Flacher Boden, 1,5 ml, 32 mm Höhe