Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas
26.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
20 ml | |
75,5 mm | |
ND20 |
23 mm | |
22.4 ml | |
Abgeschrägte Bördelverbindung | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 | |
Ja |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas > Abgerundeter Boden, gepatcht, ,20 ml, ,75.5 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur