Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.
Marke: Marienfeld Superior™ 0101192
Beschreibung
- Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
- For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
- Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
- Refractive index ne: 1.5255
- Abbe value ve: 55
- In compliance with DIN ISO 8255
- For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas D 263™ M | |
24 x 40 mm | |
CE-Kennzeichnung |
Rechteck | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
Mikrsokopobjektträger | |
1000 |