Learn More
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke: Corning™ 3512
327.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
- Wells mit flachem Boden
- Gammasterilisiert
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
3 x 4 | |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
12 | |
100/Karton | |
Großpackung | |
2,26 cm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
1,14 ml (Well) | |
3,8 cm2 | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
1 ml | |
Deckel | |
5/Packung | |
100/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31