Learn More
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke: Corning™ 3524
Beschreibung
- Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner Zellwachstumsexperimente, Klonierungsstudien, Virusisolierungen, Empfindlichkeitstests und In-vitro-Tests
- Plattenböden mit gleichmäßiger Dicke für verzerrungsfreie Beobachtung und mikroskopische Untersuchungen
- Alphanumerische Koordinaten auf der gleichen Fokusebene wie das Zellwachstum zur komfortablen Referenzierung der Well-Positionen
- Greifkanten erleichtern die Handhabung.
- Alle Platten verfügen über nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen, um Verdampfung und Kontaminationsgefahr zu minimieren.
- Aus optisch klarem Polystyrol in medizinischer Qualität
- Gammasterilisiert
- Zertifiziert nicht-pyrogenisch
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
4 x 6 | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Gewebekultur | |
0,5 ml | |
100 (Einzeln verpackt) | |
Einzeln verpackt | |
1,6 cm |
Mit Deckel | |
3,4 ml | |
1,9 cm2 | |
Steril | |
Zellkultur-Mikroplatte | |
24 | |
Einzeln verpackt | |
100/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25