Learn More
Contec™ CONTEXT™ Reinraumpapier und Notizbücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ CONTEXT™ Reinraum-Dokumentationsprodukte wurden entwickelt, um in Reinräumen Papier und Notizbücher zur Verfügung zu stellen, die das Kontaminationsrisiko reduzieren. Das CONTEXT™ Papier ist in den Größen 8.5 x 11 in., A4 und 11 x 17 in. erhältlich und verwendet Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose, das optimale Glätte und natürlich verbesserte Beschreibbarkeit bietet.
Marke:  Contec™ CNTXA4B
182.76 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15693988
  • 244.00 € / 2500 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Helligkeit, hohe Deckkraft
  • Ultraniedrige Partikelbildung
  • Extrem niedriger Metalionengehalt
  • Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit
  • Hitzebeständig
  • Kompatibel mit Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdruckern
  • Kompatibel mit nassen und trockenen Kopiersystemen
  • Ideal für die Aufzeichnung von Notizen und Anweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose
8,3 in.
Blau
CONTEXT™ unliniertes Papier
Autoklavierbar
Aufzeichnung von Notizen und Arbeitsanweisungen
Ja
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
Unsteril
83 gsm
Nein
11,7 in.
Blau
A4 (210 x 297 mm)
Single-use
Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdrucker; Nass- und Trockenkopiersysteme
CONTEXT™ Reinraumdokumentation
A4.
22 lbs.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10168688-08 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/11/2023 Catalog NumberCNTXA4B
Chargennummer10155415-08 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2021 Catalog NumberCNTXA4B
Name des Produkts
Contec™ CONTEXT™ Reinraumpapier und Notizbücher > Blau, A4