Learn More
Contec™ CONTEXT™ Reinraumpapier und Notizbücher
Contec™ CONTEXT™ Reinraum-Dokumentationsprodukte wurden entwickelt, um in Reinräumen Papier und Notizbücher zur Verfügung zu stellen, die das Kontaminationsrisiko reduzieren. Das CONTEXT™ Papier ist in den Größen 8.5 x 11 in., A4 und 11 x 17 in. erhältlich und verwendet Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose, das optimale Glätte und natürlich verbesserte Beschreibbarkeit bietet.
188.00 € - 281.00 €
Spezifikation
Material | Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufzeichnung von Notizen und Arbeitsanweisungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdrucker; Nass- und Trockenkopiersysteme |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15693988
![]() ![]() |
Contec™
CNTXA4B |
CONTEXT™ unliniertes Papier | Blau | A4 (210 x 297 mm) |
244.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15603998
![]() ![]() |
Contec™
CNTXA4W |
CONTEXT™ unliniertes Papier | Weiß | A4 (210 x 297 mm) |
242.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15683988
![]() ![]() |
Contec™
CNBK8511W |
CONTEXT™ mittelbreit liniertes Notizbuch mit Spiralbindung, 50 Seiten, Kunststoffeinband | Weiß | 8,5 x 11 in. |
188.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15673988
![]() ![]() |
Contec™
CNBK5585W |
CONTEXT™ mittelbreit liniertes Notizbuch mit Spiralbindung, 50 Seiten, Kunststoffeinband | Weiß | 5,5 x 8,5 in. |
281.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hohe Helligkeit, hohe Deckkraft
- Ultraniedrige Partikelbildung
- Extrem niedriger Metalionengehalt
- Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit
- Hitzebeständig
- Kompatibel mit Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdruckern
- Kompatibel mit nassen und trockenen Kopiersystemen
- Ideal für die Aufzeichnung von Notizen und Anweisungen
Spezifikation
Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose | |
Single-use | |
Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdrucker; Nass- und Trockenkopiersysteme | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Aufzeichnung von Notizen und Arbeitsanweisungen | |
CONTEXT™ Reinraumdokumentation |