Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Natrium-Elektroden
Artikelnummer. 10451213
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC
BNC, wasserdicht
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10451213
Marke: Thermo Scientific™ 8411BN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesen Natriumelektroden können Sie Natrium-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Die Thermo Scientific™ Orion Natrium-Elektroden dient zur raschen, genauen und kostengünstigen Messung von Natrium in wässriger Lösung.
Das einzigartige interne REDOX-System mit ROSS-Elektrode ermöglicht ein schnelleres Ansprechen sowie eine höhere Stabilität und Genauigkeit als bei konventionellen Elektroden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Natrium-Elektroden mit BNC-Anschluss werden mit 1 Kabel geliefert
  • ROSS Fülllösung für Natriumelektroden: 50 ml
  • Natrium-Ionenstärke-Einstelllösung (ISA): 475mL
  • Natrium-Additionsstandard mit bekannter Konzentration: 475mL
  • 1.000 ppm-Natriumstandard mit ISA: 475mL
  • 1.000 ppm-Natriumstandard: 475mL
  • Natrium-Rekonditionierungslösung: 475mL
  • Natriumelektroden-Aufbewahrungslösung: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Misst Natrium in wässriger Lösung schnell, präzise und kostengünstig; das einzigartige Redox-Innensystem mit ROSS™-Elektrode bietet ein schnelleres Ansprechen, eine höhere Stabilität und Genauigkeit als herkömmliche Natriumelektroden
Anschlusstypen BNC
Beschreibung Orion ROSS Natrium-Halbzelle, wasserfester BNC-Anschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.47 in
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Art der Fülllösung 900010 oder 900012 für niedrigen Na+-Gehalt, ROSS Fülllösung für Natrium-Elektroden:50 mL
Internes Bezugssystem 800300 oder 800500U
Länge (angloamerikanisch) 4.72 in
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39.3 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1m
Material Glasschaft
Betriebsbereich (metrisch) Bis 10-6 M, um 0,02 ppm gesättigt Gesättigte
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 to 176°F
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Messbereich
  • 1 x 10-6 M to saturated
  • 0.02 ppm to saturated
Parameter Sodium Half-Cell Ion Selective Electrode
Refillable No
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.,Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.,Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.,Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.