Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Austauschbare Moppstiele, erhältlich aus Kohlefaser, eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Glasfaser.
Marke:  Contec™ 2645
244.98 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11962405
  • 330.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder FiberglasContec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie in einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele
  • Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
  • Autoklavierbar
  • Ausziehbare Stiellängen: 16 in. (41 cm) auf 30 in. (76 cm); 50 in. (127 cm) auf 92 in. (234 cm); 69 in. (175 cm) auf 10.8 ft. (3.3 m)
  • Feste Stiellängen: 16 in. (41 cm); 60 in. (152 cm)
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein Griff aus eloxiertem Aluminium mit einer Länge von 16 ft. (4.9 m) erhältlich. Dieser 4-teilige Griff ist zum Autoklavieren leicht zerlegbar
QuickConnect Haken für Moppstiele
  • QuickConnect Stielhaken für Stiele mit Dicken von 0.9 in. (2 cm) und 1 in. (2.5 cm)
  • Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2-teiliger ausziehbarer Griff
50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll
127 to 234 cm
Reusable
Reinigung in kritischen Umgebungen
Edelstahl
White
Unsteril
Autoklavierbar
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
No
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40724Z2 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/11/2024 Catalog Number2645
Chargennummer21102Z4 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/09/2024 Catalog Number2645
Chargennummer30224Z4 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/08/2024 Catalog Number2645
Chargennummer21010Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/05/2023 Catalog Number2645
Chargennummer20819Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/03/2023 Catalog Number2645
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele > Typ: 2-teiliger ausziehbarer Stiel, Material: Edelstahl, Mind.- Länge: 127 bis 234 cm (50 bis 92 Zoll)