Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Austauschbare Moppstiele, erhältlich aus Kohlefaser, eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Glasfaser.
Marke:  Contec™ 2644
197.37 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11952405
  • 266.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder FiberglasContec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie in einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele
  • Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
  • Autoklavierbar
  • Ausziehbare Stiellängen: 16 in. (41 cm) auf 30 in. (76 cm); 50 in. (127 cm) auf 92 in. (234 cm); 69 in. (175 cm) auf 10.8 ft. (3.3 m)
  • Feste Stiellängen: 16 in. (41 cm); 60 in. (152 cm)
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein Griff aus eloxiertem Aluminium mit einer Länge von 16 ft. (4.9 m) erhältlich. Dieser 4-teilige Griff ist zum Autoklavieren leicht zerlegbar
QuickConnect Haken für Moppstiele
  • QuickConnect Stielhaken für Stiele mit Dicken von 0.9 in. (2 cm) und 1 in. (2.5 cm)
  • Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2-teiliger ausziehbarer Griff
16 Zoll, verlängerbar auf 30 Zoll
40 to 76 cm
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
No
White
Unsteril
Autoklavierbar
Reinigung in kritischen Umgebungen
Edelstahl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40320Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/08/2024 Catalog Number2644
Chargennummer40305Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/07/2024 Catalog Number2644
Chargennummer30626Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/10/2023 Catalog Number2644
Chargennummer10205Z3 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2022 Catalog Number2644
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele > Typ: 2-teiliger ausziehbarer Stiel, Material: Edelstahl, Länge: 40 bis 76 cm (16 bis 30 in.)