Learn More
CleanSpace™ CleanSpace3™ Halbmaske
Speziell als Ergänzung des CleanSpace HALO-Systems entwickelt und schnell auf die Netzteile aufsteckbar. Die Halbmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
121.00 € - 143.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS1716: 2012 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 12942 |
Produkttyp | PAPR-Halbmaske |
Modell Schutzmaske/Kopfteil | Nur Halbmaske |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung, pharmazeutische Produktion, Labors, Tierforschungseinrichtungen und Notfall-/Katastrophenhelfer |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15900042
|
CleanSpace™
CS3004 |
M |
143.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15910042
|
CleanSpace™
CS3005 |
L |
121.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace HALO: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
- Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Testdapter für TSI Portacount™ Maskenanpassung erhältlich
- Leicht zu entfernen.
- Kompatibel mit den meisten Reinigungs- und Desinfektionsprotokollen.
- Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
PAPR-Halbmaske | |
Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung, pharmazeutische Produktion, Labors, Tierforschungseinrichtungen und Notfall-/Katastrophenhelfer |
EN 12942 | |
Nur Halbmaske | |
Nein |
Wenn Sie eigensichere Geräte benötigen, überprüfen Sie bitte die eigensicheren Zulassungen Ihres Standorts. Diese Halbmasken sind NICHT als eigensicher zertifiziert.