Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)
Dieses Reinraumband aus Vinyl mit sauber ablösbarem Gummi-Klebstoff, passt sich äußerst gut der Form an und eignet sich daher ideal für die Farbcodierung, Markierung und Abdichtung gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen.
Marke: Micronova™ CR100PC-2TR
Beschreibung
- Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
- Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
- Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Farbe: Transparent
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
- Aufgewickelt auf Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
- Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33 m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Durchsichtig | |
Roll | |
Klebeband für den Reinraum | |
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung | |
Yes | |
16 x 10 x 8 in. | |
60°F to 80°F | |
13 lbs./in. | |
0.127 mm | |
36 yd. | |
2 in. | |
2 in. |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility | |
Vinyl | |
Matte | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Unsteril | |
3 in. Plastic Core | |
24/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 20.3 cm | |
16°C to 27°C | |
5 mil | |
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.) | |
33 m | |
50.8 mm | |
12.5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047269-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | CR100PC-2TR |
046378-000 | Konformitätsbescheinigung | 11/11/2024 | CR100PC-2TR |
042993-000 | Konformitätsbescheinigung | 10/04/2024 | CR100PC-2TR |
042449-000 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2024 | CR100PC-2TR |
040447-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/10/2023 | CR100PC-2TR |