Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 PAH EC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720117.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
Octadecyl | |
HPLC-Analyse von PAHs | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
PAH-Analyse | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
4 mm | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
1/Packung | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Ja | |
Polymer | |
EC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 PAH EC-Säule > Innendurchmesser:4mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur