Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)
BIOPHARMA
Dieses Reinraumband aus Vinyl mit sauber ablösbarem Gummi-Klebstoff, passt sich äußerst gut der Form an und eignet sich daher ideal für die Farbcodierung, Markierung und Abdichtung gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen.
Marke:  Micronova™ CR100PC-2WH
26.68 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12863542
  • 30.99 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
  • Vinylband mit synthetischem Gummikleber
  • Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
  • Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33 m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048618-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberCR100PC-2WH
Chargennummer048389-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog NumberCR100PC-2WH
Chargennummer048127-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberCR100PC-2WH
Chargennummer047907-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2025 Catalog NumberCR100PC-2WH
Chargennummer047523-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberCR100PC-2WH
Name des Produkts
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.) > Reinraum-Vinylklebeband, 3 in. Kunststoffkern, 2 in. breit, weiß