Learn More
Beinhaltet: Ersatzfilter
Beschreibung
Der langlebige und zuverlässige Controller mit großer Kapazität begrenzt übermäßiges Einsaugen
- Kann mit Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml verwendet werden
- Blow-Out-Kolben für die Verwendung mit Ausblaspipetten
- Hydrophober Membranfilter reduziert das Eindringen von Flüssigkeiten
- Ermöglicht das Einsaugen von bis zu 50 ml mit einer Kompression
- Die Füllrate ist mit dem Pipettierhebel stufenlos einstellbar
- Der Hebel ermöglicht eine einfache Entladung
- Das Ventilsystem ist so konstruiert, dass die Durchflussrate die Genauigkeit nicht beeinträchtigt
- Chemikalienbeständig
Spezifikation
Weiß | |
Blowout-Pipette, Kunststoffpipette, Glaspipette | |
Kunststoff- oder Glaspipetten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettierhelfer/Pipettenfüller > Pipettierhelfer/Pipettenfüller
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur