Learn More
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit gebogenem Boden
Die Schilde zum Schutz vor Gammastrahlung besitzen einen festen Winkel von 45 Grad und einen gebogenen Boden in verschiedenen Abmessungen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S1OTG
Artikelnummer. 12357177
  • 2435.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
  • Cleaver Scientific Strahlenschutzschild zum Schutz vor Gammastrahlung, Schild, fester Winkel von 45°, gewölbte Basis, Abmessungen: 450 x 300 x 150 mm (H x B x T)
Spezifikation
Spezifikation
Gamma-Schild
300 mm
450 mm
350 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit gebogenem Boden > Höhe: 450 mm