Learn More
3M™ Passformtestlösung FT-12, süß
Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter
Marke:  3M™ 7100004636
Artikelnummer. 15256703
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
Beschreibung
  • Passformtestlösung mit süßem Geschmack zur Prüfung der Passform
  • Wird zusammen mit dem 3M™ Testgerät für qualitative Passform FT-10 und dem 3M™ Schulungs- und Passformtestkoffer FT-20 verwendet
  • Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter
  • Nur für den Einsatz am Arbeitsplatz 
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Bestellinformation
Einzelflaschen mit 1.9 Unzen (55 ml) der Empfindlichkeitslösung oder Dichtigkeitstestlösung sind ebenfalls erhältlich.
Compliance
Erfüllt die Leistungskriterien für die Prüfung von Atemschutzgeräten gemäß OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.9 oz.
OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A
FT-12
Süße Lösung
55 ml
Prüfkit für qualitative Passform
6/Karton
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Fit test kit training video
    Name des Produkts
    3M™ Passformtestlösung FT-12, süß > Nachfüllung der süßen Lösung, 1.9 oz (55 ml)