Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
5.20 € - 77.65 €
Spezifikation
Material Polypropylene
Klasse Klasse B
Form Rund
Typ Messzylinder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke dimCapacityMetric Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimCapacityMetric Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11803672
Unterlagen ansehen
VITLAB™
645941
20 ml
77.65 €
6 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10380221
Unterlagen ansehen
VITLAB™
645941
20 ml N/A N/A N/A
11873662
Unterlagen ansehen
VITLAB™
642941
2 mL
51.60 €
12 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10665781
Unterlagen ansehen
VITLAB™
643941
5 ml N/A N/A N/A
11883662
Unterlagen ansehen
VITLAB™
643941
5 ml
40.30 €
6 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11853662
Unterlagen ansehen
VITLAB™
640941
0,5 mL
32.50 €
12 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10176340
Unterlagen ansehen
VITLAB™
644941
10 ml N/A N/A N/A
11893662
Unterlagen ansehen
VITLAB™
644941
10 ml
58.37 €
6 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11863662
Unterlagen ansehen
VITLAB™
641941
1 ml
41.40 €
12 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene
Klasse B
Rund
Messzylinder
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B