Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Marke:  VITLAB™ 640941
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11853662
  • 32.50 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
± 0.5 ml
122 mm
0,5 mL
Rund
Messzylinder
Name des Produkts
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierung:0,5 ml