Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Artikelnummer. 10380221
Click to view available options
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10380221
Marke: VITLAB™ 645941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Material Polypropylene
Toleranz ±20 ml
Klasse Klasse B
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Graduierungen 20 ml
Fehlergrenze ± 20 ml
Form Rund
Höhe (metrisch) 285 mm
Typ Messzylinder