Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Product Code. 10665781
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Product Code. 10665781
missing translation for 'mfr': VITLAB™ 643941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Niedere Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 250mL
Toleranz: 5,00 ±ml
Teilung: 5,00mL
Höhe: 192mm
φ: 51mm
Specifications
Material Polypropylen
Toleranz ±5 ml
Klasse Klasse B
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Graduierungen 5 ml
Fehlergrenze ± 5 ml
Form Rund
Höhe (metrisch) 192 mm
Typ Messzylinder