Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Marke:  VITLAB™ 644941
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11893662
  • 58.37 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Niedere Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 500mL
Toleranz: 10,00 ±ml
Teilung: 10,00mL
Höhe: 218mm
φ: 67mm
Spezifikation
Spezifikation
±10 mL
10 ml
Rund
Messzylinder
Klasse B
± 10 ml
218 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B > Fassungsvermögen:500 ml; Graduierung:10 ml