Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Artikelnummer. 10176340
Click to view available options
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10176340
Marke: VITLAB™ 644941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Niedere Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 500mL
Toleranz: 10,00 ±ml
Teilung: 10,00mL
Höhe: 218mm
φ: 67mm
Spezifikation
Toleranz ±10 mL
Klasse Klasse B
Graduierungen 10 ml
Fehlergrenze ± 10 ml
Form Rund
Höhe (metrisch) 218 mm
Typ Messzylinder