Learn More
Thermo Scientific™ Variomag Mono und Maxi Direct Rührer
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct Rührern – 100 % wartungs– und verschleißfrei.
Marke: Thermo Scientific™ 50094713
545.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct Rührern, 100 % wartungs und verschleißfrei. Mit leistungsstarken Magneten und ohne bewegliche Teile sind diese Rührer mit Induktionsantrieb bestens für Ihre allgemeinen Laboransprüche geeignet
Eigenschaften:
- Große, flache, leicht zu reinigende Arbeitsflächen
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Die allmähliche Anfangsbeschleunigung ist sanft und gewährleistet optimale magnetische Kopplung
- Die verstellbaren Leistungseinstellungen sind getrennt vom Drehzahlregler, wodurch der Energieverbrauch und die Wärmeabgabe verringert werden
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Mono Direct Rührer:
- Benutzerfreundliche Steuerung per Drehknopf
- Robustes, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.200 U/min
- Rührvolumen bis zu 3 l
- Schutzart IP32
Maxi Direct Rührer:
- Präzise Mikroprozessorsteuerung mit leicht ablesbarer Digitalanzeige
- Leicht zu reinigendes, chemikalienbeständiges, versiegeltes Edelstahlgehäuse
- Einfaches Aufrufen der letzten Einstellungen
- Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 80 U/min
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
- Rührvolumen bis zu 5 l
- Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
Spezifikation
80 bis 2.000 U/min | |
Edelstahl | |
Digital | |
100/240 V | |
8,5 x 7,1 x 1,4 in. (215 x 180 x 35 mm) | |
35 mm | |
215 mm | |
180 mm | |
CE | |
IP 62, IP 32 | |
Rührer | |
1,4 kg |
1 | |
5 l | |
Quadratisch | |
5/10/15/21 W | |
1,4 in. | |
8,5 in. | |
7,1 in. | |
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern | |
Maxi Direct | |
-10 bis +40 °C (Betriebstemp.) | |
3,1 lb. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.