Learn More
Hanna Instruments™ Checkfridge Thermometer mit Fernsensor
Zur Überwachung der Temperatur in Kühl-, Tiefkühl- und anderen Geräten. Das Hanna Instruments Checkfridge Thermometer ist ein magnetisches digitales Thermometer mit kontinuierlicher Anzeige und einem Messfühler mit Edelstahlspitze an einem 1 m langen Kabel. Die einzigartige CAL Check-Funktion ermöglicht die Kalibrierung des Gerätes mit internem Standard durch einfaches Umlegen eines Schalters und erleichtert so die Vorbereitung von Eisbädern.
Marke:  Hanna Instruments™ HI147-00
Artikelnummer. 10026121
  • 148.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein magnetisches, kontinuierlich auslesbares Digitalthermometer mit einer Edelstahlspitze und einem Kabel von 1 m Länge. Einzigartige CAL Check™-Funktion ermöglicht eine Kalibrierung des Geräts mit internem Standard mit einem Schalter, wodurch die Zeit für die Vorbereitung eines Eisbads verkürzt wird.
  • Entwickelt, um Temperaturen von Kühlschränken, Tiefkühlgeräten und anderen Geräten zu überwachen.
  • Zwei starke Magnete sind an der Rückseite des Zählers angebracht, um eine sichere Befestigung an jeder Stahloberfläche zu ermöglichen.
  • Der Sensor kann entweder zur Luftüberwachung oder zur Überwachung der Produkttemperatur verwendet werden.
  • Ein integriertes Kalibrierungsüberprüfungsgerät wird auf Knopfdruck aktiviert, um jederzeit genaue Messwerte zu gewährleisten.
  • 1 x 1.5 V-Batterie AAA im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
2 Punkte
Sonde
Kabelart
150 °C
–50 bis 150 ° °C
±0.3 °C (−20 bis 90 °C)
±0.5 °C (außen)
5 mm
1 m
0.1 °C
50 °C
Ja
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Checkfridge Thermometer mit Fernsensor > Kabellänge:1 m; Sondenlänge:40mm