Learn More
Fisherbrand™ Traceable digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm
Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen
Marke: Fisherbrand™ 90008-67
45.80 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Edelstahlstab sind chemisch resistent gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln. Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen.
- Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
- Rückverfolgbar gemäß den NIST-Standards
- Längere Sonden sind ideal für die Messung der Probentemperatur beim Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Probenraten ermöglichen die Entfernung des Thermometers vor dem Ablesen – ideal, wenn sich das Display in einer schwierig abzulesenden Position befindet
- Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und Lebensmitteln
- Wasserfeste Thermometer (siehe Modelle 14-648-43, -44) sind ideal für Nasslabors, Waschplätze und die Verwendung im Außenbereich
- Thermometer mit einem 0.375 in.-Display sind ebenfalls verfügbar (siehe Kat.-Nr. .14-648-47), auch mit Schutz lieferbar (siehe Kat.-Nr. 06-664-32 und 06-664-30)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
Zur Messung der Temperatur in Böden, Küvetten, Teströhrchen, Lebensmitteln, Inkubatoren und Erdölkohlenwasserstoffen | |
8 in. | |
20 cm | |
Stoß- und wasserfestes Thermometer | |
0.87 oz. | |
1,75 in. | |
10,25 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
1.5V Silver Oxide, 357BP | |
Digital-LCD |
0,5 in. | |
0,14 in. | |
Edelstahlfühler mit Kappe und Silberoxidbatterie | |
26 cm | |
Edelstahl | |
0,1 °C | |
24.6 g | |
Digital Thermometer | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
±1 °C | |
4 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%