Learn More
Thermo Scientific™ GNESYS™ 30 Visible Spektralphotometer
Erledigen Sie einfache und anspruchsvolle Analysen mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer, einer anwenderfreundlichen und zuverlässigen Lösung für Ausbildungszwecke oder das Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 840-277300
3364.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erleben Sie hohe Präzision und Funktionalität in einem einfachen und doch raffinierten Vis-Spektralphotometer. Das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer ist für grundlegende und komplexe Analysen im Bildungswesen und in der Industrie gleichermaßen geeignet. Das intuitive Design erlaubt es Schülern und Lehrenden gleichermaßen, sich auf die wissenschaftlichen Daten und Konzepte zu konzentrieren, anstatt den Umgang mit dem Gerät erlernen zu müssen. Im Labor können Techniker aller Bildungsstufen, die mit routinemäßigen QA/QC-Anwendungen befasst sind, zuverlässige Ergebnisse erzielen, um die Qualität zu überwachen und die nächsten Schritte einzuleiten. Alle Ergebnisse können rasch digital oder in Form eines Ausdrucks weitergeleitet werden.
Das GENESYS 30 Sichtbare Spektralphotometer umfasst ein intuitives Design, einen hochauflösenden Farbbildschirm, schnelle und akkurate Messungen und eine praktische Datenweitergabe. Es ist das ideale Gerät für jeden Anwender, egal ob Student in der Anfangszeit oder erfahrener Labormitarbeiter.
Produkteigenschaften:
- Vollkommen neues, industrielles Design für eine verbesserte Anwenderfreundlichkeit
- Hochauflösender 5 in.-Farbmonitor mit gummiüberzogenem Tastenfeld für eine einfache Navigation
- Einzelzellenmessung mit herausnehmbarem, waschbarem Einsatz für das Probenfach
- Zellenhalter für Standardzellentypen, einschließlich Teströhrchen
- Neue, integrierte Software-Anwenderoberfläche, Thermo Scientific™ VISIONlite PC-Software ist optional
- Daten in jeder gewünschten Form
- Datenexport per USB in einem Textformat, das einfach zu lesen und zu verarbeiten ist
- Ausgezeichneter Thermodrucker zum Einrasten
- Drei Jahre Garantie und technischer Support durch ausgebildete Techniker
Vorteile für Lehrkörper:
- Erfüllt die Anforderungen des Lehrplans für:
- Einzelwellenlänge
- Scanning
- Beersches Gesetz
- Kolorimetrie/kolorimetrische Analyse
- Quantitative Analysis
Vorteile für Labormitarbeiter:
- Größere Zuverlässigkeit der Daten mit 6-Punkt-Quant- plus Konzentrationsmodus
- Verschiedene Sprachen zur Auswahl
Spezifikation
<0,003 A, 325 bis 1000 nm, geglättet | |
USB-A, USB-B | |
Silizium-Photodiode | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
GENESYS 30 | |
Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich | |
<0,002 A/Std. (Bei 500 nm nach 2 Std. Aufwärmen) Typisch: <0,004 A/Std. nach 1 Std. Aufwärmen | |
Tastatur mit 23 gummierten Tasten und Ziffernfeld | |
≤0,001 A bei 0 A |
|
±0,002 A (0 bis 0,3 A), 0,5 % des ABS-Messwerts (0,301 bis 2,5 A) | |
-3 bis +3 A | |
EU-Stecker | |
Automatisch – bis zu 1200 nm/min | |
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum | |
1 nm | |
7,5 kg |
Von oben, vorne oder seitlich zugänglich Für Zellen mit einer Pfadlänge bis zu 100 mm geeignet Erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser bis zu 25 mm und einer Höhe von 150 mm Abnehmbarer, waschbarer Probenkammereinsatz mit magnetischem Halter und Niederhalter |
|
GENESYS 30 VIS Spektralphotometer mit EU-Netzkabel | |
5-Zoll-Diagonale, 32-Bit-Farbdisplay, 800 × 480 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch | |
5 nm | |
325 bis 1100 nm | |
Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/250 V, 50/60 Hz | |
1000 Std. | |
Einzelstrahl | |
-3 bis +3 A, 0 bis 200.000 %T, 0 bis 9.999.999 C | |
± 0,002 A Gemessen bei 1,0 A bei 546 nm |
|
Thermodrucker (Zubehör) mit 80 mm breitem Papier | |
<0,1 %T bei 340 nm und 400 nm Gemessen mit Glasabschaltfiltern oder NaNO2 bei 340 nm |
|
±2 nm | |
< ±1 nm |