Learn More
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren
Die Multiroir Mehrzweck-Kunststoffwagen sind praktisch sowie funktional und eignen sich ideal für den allgemeinen Transport mehrerer Gegenstände im Labor oder am Arbeitsplatz.
Marke:  Multiroir Controlec™ 65003
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15508943
  • 265.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminiumrahmen mit Griffen an jedem Ende
  • Erhältlich mit zwei oder drei Tabletts
  • Auf Laufrollen für einfachen Transport
  • Erhältlich in Hellgrau oder Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Insgesamt 250 kg
2
Verriegelbare Rollen
Gesamtgröße 1.100 mm x 520 mm x 950 mm; Tablett 504 mm x 910 mm
Aluminiumrahmen, Polypropylen-Einlegeböden
Polypropylen
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren > Farbe:Schwarz, Abmessungen (L x B x H):Gesamt 1.100 mm x 520 mm x 950 mm; Tablett 504 mm x 910 mm, Anzahl der Einlegeböden:Zwei