Learn More
Bochem™ Laborwagen aus Edelstahl 3
Marke:  Bochem™ 11430
Artikelnummer. 12671905
  • 341.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
900 x 600 mm
9410 mm
50 kg
2
Laborwagen
900 mm
Edelstahl 18/10
600 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Laborwagen aus Edelstahl 3 > Fassungsvermögen: 50 kg