Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory Monitoring Plus™ Thermometer, Bereich: -50 °C bis +70 °C
Geeignet für Flüssigkeiten, Luft/Gas, halbfeste Stoffe, Wasserbäder und Kühlschränke
Marke: Fisherbrand™ 90009-28
101.62 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Überwacht mit einem gekapselten Temperatur-gepufferten Sensor genau die Temperaturen in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken Das Fisher Scientific™ Plus™ Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte verfügt über einen Sensor mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Länge von 19 mm. Geeignet für Flüssigkeiten, Luft/Gas, halbfeste Stoffe, Wasserbäder und Kühlschränke.
- Speicher für Minimal-/Maximaltemperaturen
- Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Minimal- und Maximaltemperatur sowie die aktuelle Temperatur an
- Der Alarm für ein Über- oder Unterschreiten von festgelegten Temperatursollwerten ist in 1 Grad-Schritten einstellbar
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
5 mm | |
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren | |
120 in. | |
304.8 cm | |
0,1 °C | |
113.39 g | |
Digital Thermometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
Yes | |
±0,5 °C | |
6,35 cm |
0.18 Zoll | |
8.3 x 6.35 cm | |
Rückführbarkeitszertifikat, Batterie Typ AA | |
8.3 cm | |
Plastic | |
4 oz. | |
2,5 in. | |
3,25 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Überwachung der Temperatur im Tiefkühlgerät | |
Digital |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
8Minuten
7Sekunden
46