Learn More
Bel-Art™ VERSCHLUSSDRAHT ROLLEN JE 450M 450M
Die robusten Beutel mit Drehbundverschlüssen sind leichter zu verwenden als Schnur- oder Gummibänder
Marke:  Bel-Art™ H13190-0000
Artikelnummer. 11707035
  • 104.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auf optimale Länge schneiden und für eine optimale Verschlussleistung verdrehen
  • Zum Bündeln von schwer zu handhabenden Gegenständen wie Stäben, Drähten oder Rohren
  • Aus weichem, kupferverzinntem, getempertem Eisendraht, versiegelt in stranggepresstem, reinem Vinyl
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten
  • 1500 ft. pro Rolle
Spezifikation
Spezifikation
Ties
457.2 m
Zum Schließen von Beuteln oder zum Verpacken von Stäben, Drähten und Rohren
Nylon
1500 ft
Name des Produkts
Bel-Art™ VERSCHLUSSDRAHT ROLLEN JE 450M 450M > Beutelverschlüsse