Learn More
Ratiolab™ Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen mit rotem Verschluss, aufgedruckter Graduierung und mattiertem Beschriftungsfeld.
Marke: Ratiolab™ 3300006
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Frei von RNase-, DNase-, Endoxin-, Pyrogen- und ATP
- Erhältlich mit konischem oder selbststehendem Boden
- Steril und nicht steril erhältlich
- Temperaturbereich von −80 °C bis +121 °C
Spezifikation
Rot | |
15 ml | |
750 | |
Konisch | |
Ja | |
17 mm | |
17 × g |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Steril | |
Schraube | |
Ja | |
Ja |