Learn More
Cytiva Sephadex™ G-25 Medien
Sephadex™ ist ein etabliertes Gelfiltrationsmedium im Bereich Entsalzung und Pufferaustausch bei industriellen Anwendungen. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25-Medien zur schnellen Entsalzung, Entfernung von Kontaminanten und Transfektion in einen neuen Puffer in einem einzigen Schritt.
Marke: Cytiva 17-0033-02
Beschreibung
Bewährtes Medium für Entsalzung und Pufferaustausch
- Gelfiltrationsmedium
- Lieferbar in den Gütegraden „Grob, „Mittel, „Fein und „Superfein
- Alle Gütegrade genügen den Erfordernissen einer im Prozessmaßstab ausgeführten Chromatographie
- Lieferbar in Laborpackungen oder als vorgepackte Säulen
Technische Daten:
- Nutzbarer pH-Bereich: 2 bis 13
- Bead-Volumen (in destilliertem Wasser): 4 bis 6 ml/g
- Fraktionierungsbereich Dextrane/globulare Proteine: 1 × 102 bis 5 × 103 / 1 × 103 bis 5 × 103 Mr
- Max. Flussrate/Betriebsdruck: die Beads verhalten sich als starre Kugeln entsprechend dem Darcy-Gesetz
Spezifikation
500 g | |
38 bis 235 μm in nasser Form, >50 μm in trockener Form | |
Sephadex G-25 Medium | |
2.6 cm | |
11,81 in. | |
>100 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2,6 cm Innendurchmesser | |
Quervernetztes Dextran |
> 100 cm/h | |
4 bis 6 ml/g in destilliertem Wasser | |
Feste kugelförmige Beads | |
Entsalzung und Pufferaustausch sowie Entfernen freier Markierungen in industriellen Anwendungen | |
30 cm | |
2 bis13 | |
4 bis 30 °C, Trockenharze. Gebrauchte Harze 4 bis 8 °C in 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH |