Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Polyethylen
Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
Marke: asecos™ 40098
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
- Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl
- Volumen/Inhalt: 1,00 Liter
Spezifikation
0,5 gal. | |
Gelb | |
5.71 in. | |
10.43 in. | |
1.65 lb. |
2 L | |
Polyethylen | |
145.00 mm | |
265.00 mm | |
0.75 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Sparanfeuchter Polyethylen > PE, Capacity: 2 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur