Learn More
Brady™ StainerBondz Etiketten
Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
Marke: Brady™ 108240
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- B-481-Material
- Farbband der R6400 Serie
- Kein Verblassen der Tinte, Wölben der Etiketten oder Verfärben, wodurch die Barcodes unleserlich würden
- Etikett haftet am Objektträger
Spezifikation
RoHS 2005/618/EC MCV | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Für IP™ geeignet | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
2 | |
Quadratisch | |
-80 bis 130 °C | |
25.40 mm | |
22,86 mm | |
2.2 cm |
THT-141-481-3 | |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
25.40 mm | |
3000/Packung | |
-112 bis 266 °F | |
0.084 mm | |
0,9 in. | |
0,9 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ StainerBondz Etiketten > StainerBondz THT-141-481-3; 0.9 Zoll B x 0.9 Zoll H (22.860 x 22.860 mm); 3000/Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur