Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Enthält:
10 x 10 Teiler
9 x 9 Teiler
Unterteilungen
Packungsgröße:
36 Stück
Description
- Pappe
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Spécification
Spécification
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryolagerung von Flüssigkeiten |
| Enthält | Unterteilungen |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 36 Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu