Learn More
BD Perm/Wash Buffer 1 PCE,250Tests ml)
Kann bei der intrazellulären Zytokin-Färbung zur Permeabilisierung von Zellen und als Antikörperverdünnungsmittel und Zellwaschpuffer verwendet werden
Marke: BD
263.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 10x-Stammlösung mit fötalem Kälberserum (FKS) und Saponin
Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Produktfarbe von Charge zu Charge variiert. Eine kleine Menge an unlöslichen Fällungsmittel tritt ebenfalls häufig auf. Farbvariationen und/oder Fällungsmittel wirken sich nicht auf die Produktleistung aus.
Spezifikation
Fötale Kälberserum-Lösung (FSB) 10x und Saponin | |
7.2 bis 7.6 | |
Perm oder Waschpuffer | |
Flüssig |
Kann bei der intrazellulären Zytokin-Färbung zur Permeabilisierung von Zellen und als Antikörperverdünnungsmittel und Zellwaschpuffer verwendet werden | |
4 °C | |
100 ml |