Learn More
Ratiolab™ Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen mit rotem Verschluss, aufgedruckter Graduierung und mattiertem Beschriftungsfeld.
88.15 € - 202.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Rot |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraube |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15275316
|
Ratiolab™
3300006 |
15 ml |
202.00 €
750 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10241460
|
Ratiolab™
3300003 |
50 ml |
88.15 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Frei von RNase-, DNase-, Endoxin-, Pyrogen- und ATP
- Erhältlich mit konischem oder selbststehendem Boden
- Steril und nicht steril erhältlich
- Temperaturbereich von −80 °C bis +121 °C
Spezifikation
Rot | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |
Durchsichtig | |
Schraube | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Zentrifugenröhrchen