Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT4 Expert is an application driven centrifuge to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marke: Fisherbrand™ 75009553
3797.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Easy to Use:
- Exceptional capacity to process 40 x 50 mL conicals in one run, under biocontainment certified lids
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
- System saves time when switching between applications
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
- Biocontainment solution seals with a snap, eliminates screw caps and complicated clips
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Technology optimizes safety and improves separations
- System is ventilated
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Spezifikation
4 L | |
15,200 rpm | |
No | |
Zentrifuge | |
50/60 Hz |
25,830 x g | |
GT4 Expert | |
Yes | |
Yes | |
200/230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
275Stunden
3Minuten
6Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
3Minuten
6Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen